Descripción
- Adecuada para una amplia gama de recipientes
- Recoge el líquido en caso de fuga
- Disponible con un inserto de base para que los recipientes permanezcan siempre limpios y secos
- Opcional con material conductivo electrostático
- Fabricada con PE-HD o PE-HD-ec opcional
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10.5 L |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Interior: 385 × 285 × 95 mm; exterior: 445 x 355 x 135 mm |
| Descripción | Bandeja de recogida con inserto de base, conductora electrostática PE-HD, dimensiones (An x Al x Al): 285 x 95 x 385 mm (interior), dimensiones (An. x Al. x F.): 355 × 135 × 445 mm (exterior) |
| Color | Negro |
| Altura (métrico) | 135 mm (exterior), 95 mm (interior) |
| Longitud (métrico) | 445 mm (exterior), 385 mm (interior) |
| Material | HDPE |
| Tipo | Bandeja de recogida |
| Anchura (métrico) | 285 mm (interior), 355 mm (exterior) |
| Para utilizar con | Contenedores de residuos |
| Mostrar más |