Learn More
Cole-Parmer™ Red de protección de HDPE Poly-Net™
Código de producto. 11726028 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
102 a 152 mm
152 a 203 mm
16 a 25 mm
25 a 51 mm
32 a 41 mm
51 a 102 mm
64 a 76 mm
Descripción:
Poly-Net de gran calibre
Poly-Net de malla cerrada
Color:
Amarillo
Azul
Marrón
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Descripción Color Tamaño de la unidad
11726028 102 a 152 mm Poly-Net de malla cerrada Verde cada uno
11716028 51 a 102 mm Poly-Net de malla cerrada Rojo cada uno
11706028 25 a 51 mm Poly-Net de malla cerrada Amarillo cada uno
11786038 152 a 203 mm Poly-Net de malla cerrada Marrón cada uno
11796018 16 a 25 mm Poly-Net de malla cerrada Azul cada uno
11706048 64 a 76 mm Poly-Net de gran calibre Verde cada uno
11796038 32 a 41 mm Poly-Net de gran calibre Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11726028 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0940535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    428.09€ / paquete de 1
    Ahorro 111.91€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Prolongue la vida útil de todo tipo de instrumentos de vidrio con la red de protección de HDPE. La red protectora de HDPE Poly-Net™ se ajusta cómodamente al instrumental de vidrio del laboratorio para reducir las roturas y ofrecer protección contra
Prolongue la vida útil de todo tipo de instrumentos de vidrio con la red de protección de HDPE.La red protectora de HDPE Poly-NetTM se ajusta cómodamente al instrumental de vidrio del laboratorio para reducir las roturas y ofrecer protección contra el cri
Utilice 1/4" hasta 5/8" Tamaños de diámetro para instrumentos más pequeños (termómetros, pipetas, electrodos, tubos, jeringas y botellas pequeñas). Uso 1" a 10" Tamaños de diámetro para botellas, matraces, vasos de precipitados, embudos, desecadores y columnas. La red de calibre pesado Poly-Net es más rígida que la de malla estrecha y se usa cuando se necesita una protección adicional.
  • Red de HDPE robusta y resistente
  • Disponible en paquetes de diez
  • Disponible con distintos diámetros para ajustarse a la mayoría de los recipientes
  • Se pueden cortar a la longitud deseada
  • La temperatura máxima es de 125 °F (51 °C)
Especificaciones
Color Verde
Diámetro interior (métrico) 102 a 152 mm
Temperatura máx. (métrico) 80 °C
Para utilizar con (aplicación) Protección adicional
Modelo 0507 VERDE
Cantidad de embalaje 1 unidad
Descripción Poly-Net de malla cerrada
Para utilizar con Para frascos, matraces, vasos de precipitados, embudos, desecadores y columnas
Longitud global (métrico) 50 m
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)