Description
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Medidas internas: Longitud: 390 mm; anchura: 110 mm
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Gris |
| Admite | Frascos |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Posiciones | 8 |
| Forma | Square |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Aptos para su uso con productos alimenticios |
| Dimensiones (L x An) | 390 x 110 mm |
| Show More |