Learn More
Buerkle™ Soporte de polipropileno para frascos
Código de producto. 10376031 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
10376031 6 cada uno
1 options
Código de producto. 10376031 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03610006
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Transporta hasta seis frascos con un diámetro exterior máximo de 95 mm. El soporte de polipropileno para frascos Buerkle™ con laterales ventilados permite un lavado y drenaje sencillos.
  • PP
  • Adecuado para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Brown
Admite Frascos
Material Polipropileno
Posiciones 6
Forma Square
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad Non-sterile
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 310 x 210 x 305 mm
Longitud (métrico) 310 mm
Longitud (imperial) 12,2 in
Anchura (imperial) 8,26 in
Altura (imperial) 12 pulg
Tipo de producto Soporte para frascos
Diámetro interior (métrico) 95 mm
Estantes None
Altura (métrico) 305 mm
matriz, red, conjunto 2 x 3
Anchura (métrico) 210 mm