Learn More
Semadeni™ Frasco, HDPE
Código de producto. 11737202
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11737202 10 L 1 PCS
1 options
Código de producto. 11737202 Proveedor Semadeni™ N.º de proveedor 1842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.73€
    20.90€ / paquete de 1
    Ahorro 5.83€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con: Para el transporte de mercancías peligrosas; color: Natural
  • Disponibles en diferentes capacidades
  • Forma cuadrada
  • Con cierre y asa de transporte de plástico
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Certificaciones/conformidad Aprobación UN
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Para el transporte de mercancías peligrosas
Altura (métrico) 365 mm
Incluye Tapón opaco y asa de transporte de plástico
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Frasco cuadrado
Forma Cuadrado