Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Bolsas para riesgos biológicos de HDPE
Descripción
Fabricado con polietileno de alta densidad y alto peso molecular (HMHD). Bel Art™ Las bolsas de biohazard de HDPE son de un rojo brillante, autoclavables y cuentan con símbolo de biohazard impreso y parche indicador de esterilización.
- Su tamaño permite invertir la bolsa sobre la mano para recoger el residuo con seguridad
- Para una unidad de eliminación de residuos que ahorra espacio en campanas de gases o en mesas de trabajo, utilice el soporte de sobremesa para bolsas de residuos biológicos Poxygrid™ (H13193-1000) y la cubierta (F13193-0102)
- Esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C
- Disponible en cajas de 100 o de 1000
- Se vende por separado: soporte para bolsas de riesgos biológicos de sobremesa Poxygrid (H13193-1000) y la cubierta (F13193-0102)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (imperial) | 0,72 mil |
| Dimensiones (L x An) | 28 cm x 22 cm (L x V) (11 x 8,5 in.) |
| Longitud (imperial) | 11 in |
| Anchura (imperial) | 8,5 in |
| Altura (métrico) | 280 mm |
| Mostrar más |