Learn More
Kartell™ Embudos analíticos de polipropileno
Código de producto. 11949848
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
200 ml
350 ml
700 ml
1250 ml
Diámetro del área superior (métrico):
27mm
37 mm
46 mm
66 mm
100 mm
120 mm
150mm
183 mm
Altura (métrico):
56,3 mm
63,4 mm
79 mm
112 mm
161,5 mm
184 mm
238 mm
293 mm
Longitud del tubo (métrico):
37 mm
43 mm
62 mm
82 mm
86 mm
115mm
140 mm
Tamaño de la unidad:
20 PCS
cada uno
paquete de 20
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) Longitud del tubo (métrico) Tamaño de la unidad
11949848 1250 ml 183 mm 293 mm 140 mm paquete de 5
11929848 50 ml 66 mm 112 mm 62 mm paquete de 20
10142281 200 ml 100 mm 161,5 mm 82 mm cada uno
10546961 350 ml 120 mm 184 mm 86 mm cada uno
12533197 700 ml 150mm 238 mm 115mm paquete de 5
12010572 3,5 ml 27mm 56,3 mm 37 mm paquete de 20
12177780 20 ml 46 mm 79 mm 43 mm 20 PCS
11919848 10 ml 37 mm 63,4 mm 37 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11949848 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0015600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    41.53€ / paquete de 5
    Ahorro 101.47€
    70% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos analíticos de polipropileno Kartell™ están diseñados específicamente para su uso en química analítica.
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos analíticos de polipropileno Kartell™ están diseñados específicamente para su uso en química analítica.
  • Utiliza papel de filtro de tamaño estándar
  • Lados con ángulo de 60° con nervaduras internas y externas para acelerar la filtración y evitar el bloqueo de presión
  • Resiste temperaturas de hasta 135 °C durante periodos cortos
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 183 mm
Capacidad (métrico) 1250 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 293 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Longitud del tubo (métrico) 140 mm
Temperatura máxima 135 °C