Learn More
Brady™ Etiqueta de riesgo PIC W009, símbolo de seguridad ISO Advertencia, peligro biológico, 22 mm x 25 mm
Código de producto. 15358437 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Tipo de adhesivo Tamaño de la unidad
15358437 Acrílico, Permanente 1 rollo
1 options
Código de producto. 15358437 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 827646
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.45€
    82.12€ / 1 rollos
    Ahorro 5.33€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Poliéster laminado, adecuado para su uso en interiores o exteriores
Brady Las etiquetas y las impresoras de etiquetas, de sobremesa o portátiles, ofrecen una gama completa de capacidades y opciones para proporcionar una impresión rentable y de alta calidad en una línea completa de materiales.
Para la identificación de sustancias peligrosas (HSID). La seguridad en el espacio de trabajo se ha vuelto más importante que nunca. Las sustancias peligrosas de trabajo representan una fuente constante de peligro. Reduce el riesgo con estos símbolos de Brady .
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010:2011
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Negro sobre amarillo
Acabado Brillo
Formato Etiqueta
Material Poliéster laminado
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Ninguno
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Interior y exterior
Idiomas Globales
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 250 señales/rollo
Cantidad 250/Paq.
Forma Triángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0039 in
Grosor (métrico) 0,099 mm
Dimensiones (L x An) 22 x 25 mm
Longitud (imperial) 0,87 in
Anchura (imperial) 0,98 in
Anchura (métrico) 25 mm
Altura (imperial) 0,87 in
Altura (métrico) 22,00 mm
Alternate Part Number PIC W009-Tri 025-PE-ROLL/1