Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster multiusos para entornos hostiles para M710 y BMP71
Tienda Brady ProductosDescripción
- El poliéster permanente (B-423) es ideal para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
- Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
- Temperatura de servicio de -°70 C a +°110 C (-94 °F a +230 °F)
- Brady™ Los materiales auténticos funcionan a la perfección con Brady Impresoras para una mejor comunicación entre la impresora y el material, una interacción fluida con las aplicaciones móviles y un mejor rendimiento y confiabilidad.
- Se requiere una cinta para imprimir este material.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Libre de halógenos (DIN VDE 0472 Parte 815) |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Show More |