Learn More
Brady™ Etiquetas troqueladas de poliéster transparente multiusos para entornos hostiles, para impresoras M6/M7
Obtenga etiquetas adhesivas agresivas para superficies difíciles y los entornos más hostiles. Estas etiquetas de poliéster transparente son ideales para laboratorios, seguimiento de activos y etiquetado de placas frontales.
44.92€ - 288.21€
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
|---|---|
| Certificaciones/conformidad | ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, aprobado por CSA, reconocido por UL |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Transparente |
| Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
|
17878454
|
Brady™
174346 |
0,5 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 12,7 mm | Cuadrado |
66.25€ 56.04€ / paquete de 500 Ahorro 10.21€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17838824
|
Brady™
174641 |
0,2 x 0,35 in | M710, BMP71 | 5,08 mm | Rectángulo |
342.00€ 288.21€ / paquete de 750 Ahorro 53.79€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17851709
|
Brady™
173898 |
0,2 x 0,35 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 5,08 mm | Rectángulo |
70.70€ 67.41€ / paquete de 750 Ahorro 3.29€ 4% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17868384
|
Brady™
174251 |
0,25 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 6,35 mm | Rectángulo |
117.00€ 96.84€ / paquete de 750 Ahorro 20.16€ 17% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17868204
|
Brady™
174328 |
0,375 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 9,53 mm | Rectángulo |
53.15€ 44.92€ / paquete de 500 Ahorro 8.23€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17809184
|
Brady™
173418 |
0,375 x 1 in | M710, BMP71 | 9,53 mm | Rectángulo |
66.25€ 56.04€ / paquete de 500 Ahorro 10.21€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17838114
|
Brady™
174330 |
0,375 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 9,53 mm | Rectángulo |
74.65€ 63.13€ / paquete de 500 Ahorro 11.52€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17868244
|
Brady™
174198 |
0,375 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 9,53 mm | Rectángulo |
71.65€ 60.56€ / paquete de 500 Ahorro 11.09€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17838914
|
Brady™
173409 |
0,5 x 1 in | M710, BMP71 | 12,7 mm | Rectángulo |
66.25€ 56.04€ / paquete de 500 Ahorro 10.21€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17818174
|
Brady™
174210 |
0,5 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 12,7 mm | Rectángulo |
71.65€ 60.56€ / paquete de 500 Ahorro 11.09€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17841669
|
Brady™
173802 |
0,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 12,7 mm | Rectángulo |
70.85€ 67.60€ / paquete de 500 Ahorro 3.25€ 4% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17838224
|
Brady™
173319 |
0,375 x 1,5 in | M710, BMP71 | 9,53 mm | Rectángulo |
69.15€ 58.46€ / paquete de 500 Ahorro 10.69€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17828144
|
Brady™
173875 |
0,6 x 0,375 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 15,24 mm | Rectángulo |
87.80€ 74.27€ / paquete de 750 Ahorro 13.53€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17838374
|
Brady™
174105 |
0,6 x 1,9 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 15,24 mm | Rectángulo |
74.20€ 62.76€ / paquete de 250 Ahorro 11.44€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17821709
|
Brady™
173893 |
0,275 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 6,99 mm | Rectángulo |
66.95€ 63.84€ / paquete de 750 Ahorro 3.11€ 4% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17888364
|
Brady™
174100 |
0,75 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 19,05 mm | Rectángulo |
73.15€ 61.92€ / paquete de 250 Ahorro 11.23€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17828254
|
Brady™
174106 |
1 x 1,9 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 25,4 mm | Rectángulo |
125.00€ 104.57€ / paquete de 250 Ahorro 20.43€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17898444
|
Brady™
174098 |
3 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 76,2 mm | Rectángulo |
78.10€ 66.03€ / paquete de 100 Ahorro 12.07€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
|
17868154
|
Brady™
174102 |
3 x 1,9 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 76,2 mm | Rectángulo |
150.00€ 125.48€ / paquete de 100 Ahorro 24.52€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|
Descripción
- Adhesivo permanente de alta adherencia para acero inoxidable, metales recubiertos con polvo, esmalte pintado y plásticos en aplicaciones para todo tipo de clima.
- Resiste la exposición a la luz ultravioleta, temperaturas extremas, combustible y aceite, desengrasantes, limpiadores y detergentes.
- Impresión negra sobre poliéster transparente.
- Reconocido por UL según UL969, CSA según C222 No 015-95, compatible con RoHS según 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Especificaciones
| Esterilizable en autoclave | |
| Acrílico permanente | |
| Transparente | |
| Troquelado | |
| Transferencia térmica | |
| Seguimiento de recursos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, identificación general | |
| -94 °F a +212 °F | |
| 0,003 in |
| ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, aprobado por CSA, reconocido por UL | |
| Ninguno | |
| Brillo | |
| Poliéster | |
| No estéril | |
| N.º | |
| De -70 °C a +100 °C | |
| 0.076 mm |