Learn More
Harmaline, 98+%, Thermo Scientific™
57.00€ - 176.00€
| CAS | 304-21-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C13H14N2O |
| Peso molecular (g/mol) | 214.268 |
| Número MDL | MFCD00004955 |
| Clave InChI | QJOZJXNKVMFAET-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | harmaline, dihydroharmine, harmidine, armalin, harmalol methyl ether, o-methylharmalol, 3,4-dihydroharmine, harmine, dihydro, harmalin, 1-methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-beta-carboline |
| PubChem CID | 5280951 |
| Nombre IUPAC | 7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,4-b]indole |
| SMILES | CC1=C2C(=C3C=CC(=CC3=N2)OC)CCN1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15404249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61699.03 |
1g |
57.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15414249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61699.06 |
176.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- CNS stimulant; may act through NMDA receptors
- Reversible inhibitor of MAO-A
| C13H14N2O | |
| MFCD00004955 | |
| harmaline, dihydroharmine, harmidine, armalin, harmalol methyl ether, o-methylharmalol, 3,4-dihydroharmine, harmine, dihydro, harmalin, 1-methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-beta-carboline | |
| 7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,4-b]indole |
Especificaciones
| Harmaline | |
| C13H14N2O | |
| 207310 | |
| harmaline, dihydroharmine, harmidine, armalin, harmalol methyl ether, o-methylharmalol, 3,4-dihydroharmine, harmine, dihydro, harmalin, 1-methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-beta-carboline | |
| CC1=C2C(=C3C=CC(=CC3=N2)OC)CCN1 | |
| 214.268 | |
| 214.27 |
| 304-21-2 | |
| MFCD00004955 | |
| 14,4613 | |
| QJOZJXNKVMFAET-UHFFFAOYSA-N | |
| 7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,4-b]indole | |
| 5280951 | |
| ≥98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 206-152-6
missing translation for 'rtecsNumber' : UU9800000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold