Learn More
Hamilton™ Jeringas de muestreador automático cementado Microliter 700, Modelo 75 N
Código de producto. 10303381
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10303381 5 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10303381 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 87900
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La jeringa de la serie 700 es la jeringa Hamilton original fabricada a mano. Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 μL hasta 500 μL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
  • Jeringa Hamilton original de ajuste manual
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,014 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,013 cm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,019 in
Diámetro exterior (imperial) 0,26 in
Diámetro interior (métrico) 0,034 cm
Diámetro exterior (métrico) 0,66 cm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,048 cm
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático Microliter
Presión máxima 137,9 bar
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 75 N
Número de punta de aguja 2
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 5 μl
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático de líquidos Agilent 7670, 7671 y 7672, y muestreadores automáticos de cromatografía de gases
Tipo de conexión Cementada