Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de gran tamaño (jeringas μde 250 L - 10 ml)
Código de producto. 10360901
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
22s G
26 G
26s G
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva
Cono
Romo
Diámetro interior (imperial):
0,0051 in
0,0059 in
0,01 in
0,016 in
Diámetro exterior (imperial):
0,018 in
0,028 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
10360901 22 G Romo 0,016 in 0,028 in paquete de 6
10103253 26 G Cono 0,01 in 0,018 in paquete de 6
10415503 22s G Cono 0,0059 in 0,028 in paquete de 6
11570202 26s G Cono 0,0051 in 0,018 in paquete de 6
10265092 26s G Afilada, biselada, curva 0,0051 in 0,018 in paquete de 6
10121812 22 G Afilada, biselada, curva 0,016 in 0,028 in paquete de 6
10021272 22s G Afilada, biselada, curva 0,0059 in 0,028 in paquete de 6
11507704 26 G Afilada, biselada, curva 0,01 in 0,018 in paquete de 6
10216533 22s G Romo 0,0059 in 0,028 in paquete de 6
11517704 26s G Romo 0,0051 in 0,018 in paquete de 6
11527704 26 G Romo 0,01 in 0,018 in paquete de 6
10277711 22 G Cono 0,016 in 0,028 in paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10360901 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 778004
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las agujas extraíbles de cubo grande (RN) se pueden usar con jeringas tipo aguja extraíble (RN) de 250 L μy más grandes. La longitud estándar de la aguja es de 2 in (51 mm). Hay disponibles calibres, longitudes y estilos de punta personalizados.
Terminaciones de jeringa compatibles con agujas extraíbles de cono grande
  • Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
  • Estilos de punta de aguja
    • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 26-22
    • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 26-22.
    • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-22
    Seis agujas por paquete.
    Especificaciones
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Material Acero inoxidable (cono)
    Calibre de aguja 22 G
    Diámetro interior (imperial) 0,016 in
    Diámetro exterior (imperial) 0,028 in
    Diámetro interior (métrico) 0,41 mm
    Diámetro exterior (métrico) 0,72 mm
    Longitud de la aguja (imperial) 2 in
    Tipo de producto Aguja de jeringa de repuesto
    Estilo de punta de aguja Romo
    Para utilizar con (equipo) Jeringas extraíbles (250 μl y más grandes)