Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de gran tamaño (jeringas μde 250 L - 10 ml)
Description
Terminaciones de jeringa compatibles con agujas extraíbles de cono grande
- Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 26-22
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 26-22.
- Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-22
Seis agujas por paquete.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable (cono) |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,016 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,028 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,41 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,72 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Aguja de jeringa de repuesto |
| Longitud de la aguja (métrico) | 51 mm |
| Show More |