Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ serie 700: terminación de tipo RN
Código de producto. 10363851
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre de aguja:
22 G
22s G
26s G
Modelo:
75
701
702
705
710
725
750
Cantidad:
6/paq.
c/u
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Modelo Cantidad Tamaño de la unidad
10363851 10 μl 26s G 701 c/u cada uno
10078460 25 μl 22s G 702 c/u cada uno
10130411 50 μl 22s G 705 c/u cada uno
10292151 100 μl 22s G 710 c/u cada uno
10528321 250 μl 22s G 725 c/u cada uno
10528511 500 μl 22 G 750 c/u cada uno
10136301 10 μl 26s G 701 6/paq. paquete de 6
10078450 5 μl 26s G 75 c/u cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10363851 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 80330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    89.51€ / paquete de 1
    Ahorro 75.49€
    45% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La jeringa de la serie 700 es la jeringa Hamilton original fabricada a mano. Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 μL hasta 500 μL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
  • Jeringa Hamilton original de ajuste manual
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Especificaciones
Material PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,019 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0187 in
Diámetro exterior (imperial) 0,26 in
Diámetro interior (métrico) 0,485 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Para dispensar volúmenes bajos y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 701
Número de punta de aguja 2
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Extraíble