Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ serie 700: terminación de tipo RN
Product Code. 10130411
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre de aguja:
22 G
22s G
26s G
Modelo:
75
701
702
705
710
725
750
Cantidad:
6/paq.
c/u
Unit Size:
cada uno
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Calibre de aguja Modelo Cantidad Unit Size
10130411 50 μl 22s G 705 c/u cada uno
10078460 25 μl 22s G 702 c/u cada uno
10292151 100 μl 22s G 710 c/u cada uno
10528321 250 μl 22s G 725 c/u cada uno
10528511 500 μl 22 G 750 c/u cada uno
10136301 10 μl 26s G 701 6/paq. paquete de 6
10363851 10 μl 26s G 701 c/u cada uno
10078450 5 μl 26s G 75 c/u cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10130411 Supplier Hamilton™ Supplier No. 80530
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
La jeringa de la serie 700 es la jeringa Hamilton original fabricada a mano. Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 μL hasta 500 μL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
  • Jeringa Hamilton original de ajuste manual
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Specifications
Material PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,041 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0059 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,15 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 1,03 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Para utilizar con (aplicación) Para dispensar volúmenes bajos y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 705
Número de punta de aguja 2
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 50 μl
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Extraíble