Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1700: Terminación de tipo TLL
Código de producto. 10277820
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Presión máxima:
1000 psi
500 psi
Tipo de conexión:
Luer Lock
Luer Lock con ranuras
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Presión máxima Tipo de conexión Tamaño de la unidad
10277820 500 μl 500 psi Luer Lock cada uno
10631353 50 μl 1000 psi Luer Lock con ranuras cada uno
10214082 500 μl 500 psi Luer Lock con ranuras cada uno
10440791 50 μl 1000 psi Luer Lock cada uno
10267820 100 μl 1000 psi Luer Lock cada uno
10631543 100 μl 1000 psi Luer Lock con ranuras cada uno
10436522 250 μl 500 psi Luer Lock con ranuras cada uno
10262793 250 μl 500 psi Luer Lock cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10277820 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 81220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    94.04€ / paquete de 1
    Ahorro 46.96€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Versión estanca a los gases de las jeringas de la serie 700 original, ideal para dispensar volúmenes de 1 a 500 μl
La serie de jeringas ofrece una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja.
PTFE Luer Lock (TLL): esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con cubo de bloqueo de latón niquelado para usar con Kel-F Agujas, agujas con cubo metálico y conectores universales. Además, el TLL se utiliza con diluidores/dispensadores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales.
Estilos de punta de aguja (estilos de punta 4 y AS están disponibles bajo petición)
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 34-10
  • Estilo de punto 4 - Estándar 12° Se recomienda la punta de aguja biselada para aplicaciones de ciencias biológicas. Calibres disponibles: 34-10. Ángulos de aguja especiales como 0° hasta 60° Disponible a pedido.
  • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
  • Estilo de punto AS - Punta de aguja de estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin núcleo se recomienda para la penetración del tabique. Calibres disponibles: 26-10
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro interior (imperial) 0,12 in
Diámetro exterior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 3,26 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para dispensar líquidos y gases, útil para muestras con moléculas disueltas o suspendidas
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 500 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1750
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 500 μl
Tipo de conexión Luer Lock