Learn More
Hamilton™ Jeringas SampleLock™ Gastight™ series 1700 y 1000, calibre 22s
Código de producto. 10256274
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Presión máxima:
100 psi
200 psi
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Presión máxima Tamaño de la unidad
10256274 100 mL 100 psi cada uno
11355151 1 mL 200 psi cada uno
15164765 2,5 ml 200 psi cada uno
10310071 2,5 ml 200 psi cada uno
10402015 5 mL 200 psi cada uno
10787954 10 mL 200 psi cada uno
11583414 25 mL 100 psi cada uno
10069083 50 mL 100 psi cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10256274 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 86346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00€
    918.40€ / paquete de 1
    Ahorro 81.60€
    8% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las jeringas SampleLock Hamilton le permiten recoger, almacenar, transportar y analizar muestras líquidas o gaseosas sin peligro de pérdida por evaporación o contaminación ambiental.
Las jeringas están disponibles en tamaños que van desde 1 ml hasta 100 ml. Una válvula de cierre fácil de usar y un tope trasero positivo en SampleLock evita la pérdida de la muestra y la expulsión del émbolo. Las roscas del adaptador Luer macho y Luer lock hembra opcionales en la válvula SampleLock hacen que las jeringas sean compatibles con una multitud de conectores y accesorios. Algunas aplicaciones habituales son:
  • Aplicación del espacio de cabeza
  • Recogida y almacenamiento de muestras medioambientales
  • Prepresurización de la muestra gaseosa para el análisis de GC
  • Inyección de patrones internos a través del puerto de la válvula en muestras
  • Incremento de la muestra
Terminaciones de jeringa Sample Lock series 1700 y 1000
  • Sample Lock (SL): El bloqueo de muestras incorpora una válvula de jeringa de activación/desactivación con aguja RN. Esta terminación se utiliza para el espacio de cabeza, la recogida y el almacenamiento de muestras ambientales, la prepresurización de muestras gaseosas para el análisis de GC y la adición de muestras. No esterilizables en autoclave.
  • Estilos de punta de aguja
    • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 26-22
    Especificaciones
    Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
    Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo), Acero inoxidable (émbolo)
    Calibre de aguja 22 G
    Diámetro interior (imperial) 1,28 in
    Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,01 in
    Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,41 mm
    Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,02 in
    Diámetro exterior (imperial) 1,45 in
    Diámetro interior (métrico) 32,6 mm
    Diámetro exterior (métrico) 1,45 mm
    Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
    Para utilizar con (aplicación) Recoger, almacenar, transportar y analizar muestras líquidas o gaseosas sin peligro de pérdida por evaporación o contaminación ambiental
    Longitud de la aguja (imperial) 2 in
    Tipo de producto Jeringa de uso general
    Presión máxima 100 psi
    Temperatura máx. (imperial) 176 °F
    Temperatura máxima 80 °C
    Temperatura mín. (imperial) 50 °F
    Número de punta de aguja 2
    Temperatura mín. (métrico) 10 °C
    Cantidad c/u
    Volumen (métrico) 100 mL
    Línea de productos Hermético SampleLock
    Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
    Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
    Tipo de conexión Bloqueo de muestras, extraíble