Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1000: Jeringas Luer Lock, terminación de tipo TLL
Descripción
Jeringa GASTIGHT de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μL hasta 100 mL.
- PTFE Luer Lock (TLL): esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con cubo de bloqueo de latón niquelado para usar con Kel-F Agujas, agujas con cubo metálico y conectores universales
- El modelo TLL se usa con diluidores y dispensadores Hamilton, en aplicaciones OEM y en operaciones manuales
- La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta la conexión a las agujas
- Esterilizable en autoclave una vez desmontado, excepto en jeringas de 25 ml y mayores; la esterilización repetida en autoclave acortará la vida útil de la jeringa.
- Estilos de punta de aguja 4 y AS están disponibles bajo petición)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) |
| Diámetro interior (imperial) | 0,57 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,695 in |
| Diámetro interior (métrico) | 14,6 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 17,7 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 200 psi |
| Temperatura máx. (imperial) | 239 °F |
| Mostrar más |