Learn More
Fisherbrand™ Portaobjetos para microscopía con bordes biselados
Código de producto. 12393118 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
De 1 a 1,2 mm
De 1,2 a 1,5 mm
Entre 0,8 y 1 mm
Frosted:
Esmerilado doble
Sin esmerilar
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) Frosted unitSize
12393118 De 1,2 a 1,5 mm Sin esmerilar paquete de 50
11562203 Entre 0,8 y 1 mm Esmerilado doble paquete de 50
12373118 Entre 0,8 y 1 mm Sin esmerilar paquete de 50
12383118 De 1 a 1,2 mm Sin esmerilar paquete de 50
11572203 De 1 a 1,2 mm Esmerilado doble paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12393118
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Envasado en celofán para mayor limpieza. Estos portaobjetos para microscopía con bordes esmerilados son portaobjetos de vidrio lavado y pulido con borde esmerilado de 90°.
  • Vidrio 76 mm × 26 mm
  • Disponible en vidrio completamente transparente o mate en un extremo
  • Esmerilado en los cuatro bordes
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Edges 90°, esmerilado
Frosted Sin esmerilar
Material Vidrio
Precleaned Sí
Grosor (métrico) De 1,2 a 1,5 mm
Tipo Portaobjetos para microscopio plano
Color Transparente
Cantidad 50 paq.