Learn More
Fisherbrand™ Portaobjetos para microscopía con bordes biselados
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| Edges | 90°, esmerilado |
| Frosted | Sin esmerilar |
| Material | Vidrio |
| Precleaned | Sí |
| Grosor (métrico) | De 1 a 1,2 mm |
| Tipo | Portaobjetos para microscopio plano |
| Color | Transparente |
| Cantidad | 50 paq. |