Learn More
Karl Hecht™ Portaobjetos de microscopio con borde esmerilado y extremo esmerilado
Código de producto. 15904030
Cambiar vista
Click to view available options
Frosted:
Ambos extremos
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Frosted Tamaño de la unidad
15904030 Ambos extremos paquete de 50
1 options
Código de producto. 15904030 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 42407010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.01€
    6.00€ / paquete de 50
    Ahorro 9.01€
    60% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Portaobjetos de microscopio de vidrio de calidad seleccionada que han sido limpiados previamente y están listos para usar.
  • Disponible con uno o dos extremos esmerilados.
  • Semiblanco
  • Marcado CE
  • No corrosivo
  • Bordes rectificados 90°
  • Espesor estándar de aprox. 1 mm
  • Tamaño aproximado: 76 x 26 mm
  • 50/caja, 5000/cartón
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
N.º por caja 5000/caja
N.° por paquete 50/caja
Edges 90°, esmerilado
Frosted Ambos extremos
Material Vidrio
Precleaned Sí
Grosor (métrico) 1 mm
Color Transparente
Certificaciones/conformidad EC
Para utilizar con (aplicación) Microscopía, tinción
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm