Learn More
Microspec™ Bolsas con cierre de agarre
Código de producto. 16675482
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2 x 9 in
3 x 7,5 in
6 x 9 in
7,5 x 7,5 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16675482 6 x 9 in paquete de 1000
16655482 2 x 9 in paquete de 1000
16665482 3 x 7,5 in paquete de 1000
16685482 7,5 x 7,5 in paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16675482 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor W7
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Paquete de 1000 bolsas con cierre de agarre
  • Bolsa con cierre de agarre
  • Estéril
  • Paquete de 1000
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Transporte de muestras
Esterilidad Estéril
Descripción de la película LDPE
N.º por caja 1000
N.° por paquete 100
Método de esterilización EtO
Dimensiones (L x An) 6 x 9 in