Learn More
Kik-Step Taburete con escalón, acero con banda de rodadura antideslizante
Código de producto. 11786128 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
14 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
11786128 14 in cada uno
1 options
Código de producto. 11786128 Proveedor Kik-Step N.º de proveedor 0925200
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use el taburete con peldaños de acero con banda antideslizante para alcanzar lo que necesita de manera segura.
  • Kik-Step™ Los taburetes soportan hasta 500 lb. (226,8 kg).
  • Tres ruedas le permiten mover el taburete.
  • Cuando se sube al taburete, las ruedas se retraen y la base se sujeta al suelo de forma segura.
  • Los escalones de seguridad de las plataformas proporcionan una base segura.
Especificaciones
Color Gris
Diámetro de base (imperial) 15,6 in
Diámetro de base (métrico) 397 mm
Altura (imperial) 14 in
Altura (métrico) 356 mm
Longitud (imperial) 14 in
Cantidad 1 Unidad
Capacidad de carga (imperial) 500 lb.
Capacidad de carga (métrico) 226.8 kg
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Taburete