Learn More
Fisherbrand™ Estufa de convección por gravedad
Código de producto. 15805911 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
65 L
105 l
176 l
Dimensiones interiores (F x An x Al):
414 x 328 x 480 mm
414 × 438 × 580 mm
589 × 438 × 680 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) Tamaño de la unidad
15805911 65 L 414 x 328 x 480 mm cada uno
15825911 105 l 414 × 438 × 580 mm cada uno
15845911 176 l 589 × 438 × 680 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15805911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00€
    2330.00€ / paquete de 1
    Ahorro 50.00€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Horno de uso general para aplicaciones básicas de secado y calentamiento.
  • Ideal para aplicaciones básicas de secado o calentamiento
  • Temperatura máxima de 250 °C
  • Protección contra el exceso de temperatura
  • Regulador de tiro ajustable manual para aumentar la circulación del aire
  • Controlador digital
  • Interior de acero inoxidable
  • Garantía de dos años en piezas y mano de obra
  • Marcado CE
  • Se incluyen de serie dos estantes de rejilla
  • También hay estantes adicionales disponibles por separado
  • Consumo de energía: 194 W
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de convección Gravedad
Capacidad (métrico) 65 L
Temperatura (métrico) 50°C a 250°C
Pantalla Digital
Material Acero inoxidable
Carga máx. del estante 25 kg
N.º de estantes 2
Tipo de tapón Enchufe CEE7/7 para la UE y BS1363/A para el Reino Unido
Estabilidad de la temperatura ± 0,4 °C a 150 °C
Uniformidad de temperatura ± 4,5 °C a 150 °C
Garantía 2 años (piezas y mantenimiento)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 414 x 328 x 480 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 565 x 530 x 720 mm
Peso con embalaje (métrico) 42 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Vataje 1550 W