Learn More
Fisherbrand™ Incubadora microbiológica de convección por gravedad, acero inoxidable
Código de producto. p-9510006 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 l
117 l
194 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15895901 75 l cada uno
15815911 117 l cada uno
15835911 194 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15895901
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para incubación microbiológica y almacenamiento calentado.
  • Ideal para incubación microbiológica y almacenamiento calentado
  • Temperatura máxima de 75 °C
  • Control digital con punto de ajuste único
  • Puerta interior de vidrio para una perturbación mínima al ver las muestras
  • Apilable, sin necesidad de herramientas ni kit
  • Orificio de acceso de serie
  • Interior de acero inoxidable
  • Garantía de dos años en piezas y mano de obra
  • Marcado CE
  • Se incluyen de serie dos estantes perforados de acero inoxidable
  • Estantes adicionales también disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) 25 kg
Capacidad (métrico) 75 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Convection Type Gravedad
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2
Tipo de tapón Reino Unido y Unión Europea
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +7° hasta 75 °C
Tipo Incubadora microbiológica
Pantalla Digital
Estabilidad de la temperatura De ±0,3 °C a 37 °C
Uniformidad de temperatura De ±0,8 °C a 37 °C
Garantía 2 años de piezas y mano de obra
Dimensiones interiores (F x An x Al) 414 x 354 x 508 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 565 × 530 × 720 mm
Peso con embalaje (métrico) 41 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz