Learn More
Globe Scientific Pipetas de transferencia graduadas
Código de producto. 31922810 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
0.9 mL
1.8 mL
2 mL
2.2 mL
3.2 mL
3.4 mL
3.5 mL
5 mL
Longitud (métrico):
115 mm
140 mm
145 mm
148 mm
150 mm
155 mm
215 mm
Tipo de empaquetado:
10/Pk., 10 Pk/bolsa, 4 bolsas/Cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Envuelta individualmente, 100/pk., 5 Pk/Cs.
Envueltos individualmente, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
paquete de 400
paquete de 500
paquete de 5000
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) Longitud (métrico) Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
31922810 3.2 mL 155 mm 10/Pk., 10 Pk/bolsa, 4 bolsas/Cs. paquete de 400
31922852 3.5 mL 148 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31923684 3.5 mL 148 mm Envueltos individualmente, 100/Pk., 4 Pk/Cs. paquete de 400
31923007 3.2 mL 155 mm Envueltos individualmente, 100/Pk., 4 Pk/Cs. paquete de 400
31923662 3.2 mL 155 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. paquete de 400
31924079 0.9 mL 115 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31923622 0.9 mL 115 mm Envuelta individualmente, 100/pk., 5 Pk/Cs. paquete de 500
31923912 0.9 mL 115 mm 20/Pk., 25 Pk/Cs. paquete de 500
31922995 3.4 mL 150 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31924097 3.4 mL 150 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. paquete de 400
31924070 3.4 mL 150 mm Envueltos individualmente, 100/Pk., 4 Pk/Cs. paquete de 400
31924086 3.4 mL 145 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31923564 2.2 mL 140 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31923145 2.2 mL 140 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. paquete de 400
31923737 3.4 mL 145 mm Envueltos individualmente, 100/Pk., 4 Pk/Cs. paquete de 400
31922366 1.8 mL 155 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31923874 1.8 mL 155 mm Envuelta individualmente, 100/pk., 5 Pk/Cs. paquete de 500
31921455 1.8 mL 155 mm 20/Pk., 25 Pk/Cs. paquete de 500
31922991 2 mL 155 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31923632 2.2 mL 140 mm Envueltos individualmente, 100/Pk., 4 Pk/Cs. paquete de 400
31923009 3.4 mL 145 mm 10/Pk., 10 Pk/bolsa, 4 bolsas/Cs. paquete de 400
31924074 3.4 mL 145 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs. paquete de 400
31924093 1.8 mL 150 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31923008 5 mL 215 mm 250/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 31922810 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 135138
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las pipetas de transferencia graduadas están diseñadas para mediciones; presentan marcas de graduación moldeadas que nunca se desvanecerán ni se desvanecerán.
  • Material: Polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Embalaje: Las pipetas de transferencia no estériles de Globe Scientific vienen empaquetadas en una caja dispensadora única. Esta caja práctica es pequeña y compacta, ideal para uso en la mesa. El panel frontal articulado se abre para un acceso rápido a las pipetas y puede cerrarse cuando no se usa para mantener el contenido limpio.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 3.2 mL
Calibrado No
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Gotas/ml 20
Graduado Sí
Graduaciones 3 mL
Longitud (imperial) 6,3 in
Tipo de empaquetado 10/Pk., 10 Pk/bolsa, 4 bolsas/Cs.
Color Natural
Volumen (métrico) 7 mL
Longitud (métrico) 155 mm
Tipo Pipeta de Transferencia Graduada
Desechables Un solo uso