Learn More
Kartell SpA Jarras redondas graduadas
Código de producto. 10564851
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10564851 3 L cada uno
1 options
Código de producto. 10564851 Proveedor Kartell SpA N.º de proveedor 0115900
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Jarras medidoras, forma corta
Esterilizables en autoclave, muy translúcidos, especialmente cuando se rellenan con líquidos. Graduaciones moldeadas permanentemente. Excelente resistencia química. Sin boquilla de goteo. Agarre para el pulgar.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 L
Color Transparente
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Ancha
Fit for Purpose Certificado de calidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 101,44 oz
Forma Bidón redondo
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Bidón de medición graduado