Learn More
Kartell SpA Jarra graduada
Código de producto. 11341265
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11341265 500 mL cada uno
11331265 250 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341265 Proveedor Kartell SpA N.º de proveedor 0108700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.00€
    6.28€ / paquete de 1
    Ahorro 0.72€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Jarra alta graduada hecha de polipropileno
Jarras graduadas de alta forma hechas de polipropileno transparente y autoclavable.
Graduación moldeada de forma permanente.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Color Transparente
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Ancha
Fit for Purpose Certificado de calidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16,91 oz
Forma Bidón redondo
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Bidón de medición graduado