Learn More
Kartell™ Medidas cónicas graduadas
Descripción
- La forma cónica con muesca integrada facilita las mediciones precisas y ´vertidos fáciles
- La base amplia proporciona estabilidad
- Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan claridad y reproducibilidad
- La estructura de polipropileno puede soportar temperaturas de hasta 120 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Altura (métrico) | 183 mm |
| Incrementos | 10 ml |
| Cantidad | 1 unidad |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 120 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |