Learn More
Advantec™ Filtros de fibra de vidrio grado GF75
Código de producto. 15712739 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15712739 25 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 15712739 Proveedor Advantec™ N.º de proveedor 0665624
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Filtros de fibra de vidrio grado GF75 para estudios analíticos o gravimétricos.
  • Microfibra de vidrio
  • Máxima retención
  • Filtra los precipitados muy finos de proteínas
  • Clarifica soluciones químicamente agresivas
Especificaciones
Material Microfibra de vidrio
Tamaño de poro 0,3 μm
Código de filtro GF7525MM
Para utilizar con (aplicación) La filtración de alta retención de proteínas muy finas precipita y clarifica soluciones químicamente agresivas. Para estudios analíticos o gravimétricos.
Grado GF75
Cantidad 100/Caja
Forma Redondo
Diámetro (métrico) 25 mm
Diámetro del disco (métrico) 25 mm