Learn More
Fisherbrand™ Papel de protección de superficies de grado 606
Código de producto. 11738742 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
570mm
600mm
50m
Anchura (métrico):
460mm
0,49m
500mm
0,6m
0,92m
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11738742 600mm 500mm paquete de 50
11730005 50m 0,6m cada uno
11708513 50m 0,49m cada uno
11704656 570mm 460mm paquete de 50
11749865 50m 0,92m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11738742
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza como papel absorbente para la protección de superficies. El papel de protección de superficies de grado 606 Fisherbrand™ es un papel blanco ultraabsorbente con un revestimiento de PE por un lado.
Aplicaciones:
  • Capacidad de absorción: 200g/m2
  • Protege mesas de trabajo de laboratorio contra ácidos, líquidos tóxicos, corrosivos y radiactivos, impactos de vidrio
  • Ayuda a la recuperación de material valioso, como metales preciosos
  • Protección y disposición de jaulas de animales
Spécification
Tipo de producto Papel protector de superficies
Material Papel
Absorbencia 200 ml/ m2
Longitud (métrico) 600mm
Anchura (métrico) 500mm
Material del respaldo Polietileno
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Protección de mesas de trabajo de laboratorio contra líquidos radiactivos, corrosivos, tóxicos y ácidos, impactos
Cantidad 50PK
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.