Especificaciones
| Tipo de producto | Papel protector de superficies |
| Material | Papel |
| Absorbencia | 200 mL/m2 |
| Longitud (métrico) | 570mm |
| Anchura (métrico) | 460mm |
| Material del respaldo | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección de mesas de trabajo de laboratorio contra líquidos radiactivos, corrosivos, tóxicos y ácidos, impactos |
| N.° por paquete | 50PK |
| Cantidad | 50PK |