Learn More
Fisherbrand™ Papel de protección de superficies de grado 604
Código de producto. 11758722 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 m x 46 cm
50 m x 6 cm
520 x 420 mm
570 x 460 mm
600 x 500 mm
Tipo de empaquetado:
Lámina
Rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
11758722 50 m x 46 cm Rollo cada uno
11710005 50 m x 6 cm Rollo cada uno
11715375 520 x 420 mm Lámina paquete de 100
11725375 600 x 500 mm Lámina paquete de 100
11728742 570 x 460 mm Lámina paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11758722
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.45€
    77.28€ / paquete de 1
    Ahorro 8.17€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para proteger las superficies del laboratorio frente a derrames de sustancias peligrosas. El papel de protección de superficie de grado 604 Fisherbrand™ protege contra daños por ácidos, líquidos tóxicos, corrosivos y radiactivos e impactos.
  • Disponibles en formato de lámina o rollo
  • El papel absorbente con dorso de polietileno de 125 g/m2 absorbe rápidamente los derrames y evita que el flujo pase a la superficie de trabajo.
Especificaciones
Tipo de producto Papel protector de superficies
Material Papel de grado 604
Longitud (métrico) 50m
Anchura (métrico) 0,46m
Dimensiones (L x An) 50 m x 46 cm
Material del respaldo Polietileno
Color Blanco
Grosor 0,25mm
Cantidad 1 rollo
Tipo de empaquetado Rollo