Learn More
Fisherbrand™ Papel de protección de superficies de grado 604
Código de producto. 11714916 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Papel de grado 604
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11714916 Papel de grado 604 cada uno
1 options
Código de producto. 11714916
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para proteger las superficies del laboratorio frente a derrames de sustancias peligrosas. El papel de protección de superficie de grado 604 Fisherbrand™ protege contra daños por ácidos, líquidos tóxicos, corrosivos y radiactivos e impactos.
  • Disponibles en formato de lámina o rollo
  • El papel absorbente con dorso de polietileno de 125 g/m2 absorbe rápidamente los derrames y evita que el flujo pase a la superficie de trabajo.
Especificaciones
Tipo de producto Papel protector de superficies
Material Papel de grado 604
Longitud (métrico) 50m
Anchura (métrico) 0,92m
Material del respaldo Polietileno
Color Blanco
Grosor 0,25mm
Cantidad 1 rollo
Tipo de empaquetado Rollo
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.