Especificaciones
| Formato | Disco |
| Tamaño de poro | De 5 a 13 μm |
| Velocidad de filtración | 88 segundos |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajos generales, hospitales, laboratorios de investigación, escuelas, sector químico, sector cosmético, sectores de alimentos y bebidas |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,16 mm |
| Diámetro (métrico) | 42,5 mm |