Learn More
Fisherbrand™ Papeles para cromatografía de grado 501
Código de producto. 11718742 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11718742 200 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11718742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.40€
    55.48€ / paquete de 100
    Ahorro 5.92€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El papel de cromatografía de grado 501 Fisherbrand™ es un papel de cromatografía estándar para análisis rutinarios o sencillos.
  • Grado 501
  • Papel de cromatografía estándar para análisis sencillos y rutinarios
Especificaciones
Grosor de película 0,19 mm
Para utilizar con (aplicación) Papel de cromatografía estándar para análisis sencillos y rutinarios
Formato Lámina
Grado 501
Material Papel
Anchura (métrico) 200 mm
Caudal 145 mm/30 min
Longitud (métrico) 200 mm