Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Papel filtro
- Fisherbrand™ Papel filtro para filtrado cualitativo de medio de celulosa de grado 113
Fisherbrand™ Papel filtro para filtrado cualitativo de medio de celulosa de grado 113
Código de producto. 11754263 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Disco
Disco plegado
Lámina
Diámetro (métrico):
45mm
47mm
55 mm
70 mm
70mm
90 mm
90mm
110 mm
110 mm
120 mm
125 mm
150 mm
185 mm
200 mm
210mm
240 mm
270 mm
270mm
320 mm
320mm
400mm
500 mm
500mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Dimensiones (L x An):
570 x 460 mm
32 product options available for selection
| Código de producto. | Formato | Diámetro (métrico) | unitSize | Dimensiones (L x An) |
|---|---|---|---|---|
| 11754263 | Disco plegado | 110 mm | paquete de 100 | - |
| 11757983 | Disco | 55 mm | paquete de 100 | - |
| 11767973 | Disco | 55 mm | 100 PCS | - |
| 11764263 | Disco plegado | 125 mm | paquete de 100 | - |
| 11784303 | Disco | 70 mm | paquete de 100 | - |
| 11724183 | Disco | 70 mm | paquete de 100 | - |
| 11774263 | Disco plegado | 150 mm | paquete de 100 | - |
| 11794303 | Disco | 90 mm | paquete de 100 | - |
| 11734183 | Disco | 90 mm | 100 PCS | - |
| 11784263 | Disco plegado | 185 mm | paquete de 100 | - |
| 11704273 | Disco plegado | 240 mm | paquete de 100 | - |
| 11794263 | Disco plegado | 210mm | paquete de 100 | - |
| 11760235 | Disco plegado | 270 mm | paquete de 100 | - |
| 11780235 | Disco plegado | 500 mm | paquete de 100 | - |
| 11714273 | Disco plegado | 320 mm | paquete de 100 | - |
| 11770235 | Disco plegado | 400mm | paquete de 100 | - |
| 11774253 | Disco plegado | 70mm | paquete de 100 | - |
| 11744263 | Disco plegado | 90mm | paquete de 100 | - |
| 11592013 | Lámina | - | paquete de 100 | 570 x 460 mm |
| 11700235 | Disco | 120 mm | paquete de 100 | - |
| 11754193 | Disco | 125 mm | paquete de 100 | - |
| 11764193 | Disco | 150 mm | paquete de 100 | - |
| 11774193 | Disco | 185 mm | paquete de 100 | - |
| 11784193 | Disco | 210mm | paquete de 100 | - |
| 11720235 | Disco | 200 mm | paquete de 100 | - |
| 11794193 | Disco | 240 mm | paquete de 100 | - |
| 11730235 | Disco | 270mm | paquete de 100 | - |
| 11790225 | Disco | 320mm | paquete de 100 | - |
| 11760225 | Disco | 45mm | paquete de 100 | - |
| 11740235 | Disco | 500mm | paquete de 100 | - |
| 11740225 | Disco | 47mm | paquete de 100 | - |
| 11744183 | Disco | 110 mm | paquete de 100 | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Código de producto.
11754263
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descripción
- Grado de pureza
- Fabricados con fibras de celulosa
- Contenido de alfa de aproximadamente el 100 % según normas precisas
- Contenido de cenizas: 0,06 %
Aplicación
- Se utiliza para líquidos, partículas finas
- Se utiliza en aceite esencial e industrial
- Análisis atmosférico
- Sector de bebidas
- Sector alimentario y químico
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Contenido de cenizas: 0,06 % |
| Formato | Disco plegado |
| Material | Celulosa |
| Particle Retention | 5-8 μm |
| Tamaño de poro | De 5 a 8 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para una filtración rápida de líquidos con partículas finas |
| Grado | 113 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,16 mm |
| Diámetro (métrico) | 110 mm |