Learn More
Thermo Scientific™ Refrigerador de laboratorio serie GPS, 1048 l, de 1 a 11 °C, puerta sólida, 6 estantes, 230 V, 50 Hz, enchufe europeo
Proteja las muestras rutinarias con estos refrigeradores de laboratorio, diseñados para almacenamiento en laboratorios de uso general. Con capacidades que oscilan del modelo compacto de 265 litros al más espacioso de 1,048 litros.
Especificaciones
Intervalo de temperatura De 1 °C a 11 °C
Refrigerante R600A
Material de la cabina Acero anticorrosión pintado de blanco
Aislamiento HCFC Free, CFC Free
Certificaciones/conformidad CE
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Proteja las muestras rutinarias con los refrigeradores de laboratorio Thermo Scientific™ serie GPS, diseñados para el almacenamiento en laboratorios de uso general. Con capacidades que oscilan desde el modelo compacto de 265 litros al más espacioso de 1048 litros, estos refrigeradores satisfacen las demandas de los laboratorios de hoy en día.
Todos los modelos contienen funciones de protección de muestras para hacer frente a entornos de laboratorio exigentes.
  • Controlador integrado
  • Indicador digital
  • Alarmas de temperatura alta y baja
  • Puertas con cierre estándar
  • Ruedas estándar
  • Opcional con puertas de cristal o lisas
  • Descongelación automática
  • Orificios de acceso
  • Marcado CE
Información para pedidos:
Disponible solamente en Europa
Especificaciones
Especificaciones
De 1 °C a 11 °C
Acero anticorrosión pintado de blanco
CE
Digital
Alarm
230 V
50 Hz
R600A
HCFC Free, CFC Free
Automático
Europeo
230 V/50 Hz