Learn More
Gosselin™ Platillos de polipropileno
Código de producto. 11783234
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
510 mL
775 mL
1000 mL
1070 mL
Tipo de producto:
Recipiente
Recipiente ionizado
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 160
paquete de 70
paquete de 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de producto Tamaño de la unidad
11783234 1000 mL Recipiente paquete de 80
12307487 510 mL Recipiente ionizado paquete de 160
11793234 1070 mL Recipiente paquete de 70
11703244 510 mL Recipiente paquete de 160
12317487 775 mL Recipiente paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11783234 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor PR105001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.32€
    359.19€ / paquete de 80
    Ahorro 37.13€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento general seguro en el laboratorio. Los platillos de polipropileno Gosselin™ se han fabricado con plástico de polipropileno de color blanco.
  • No estériles
  • Alta resistencia a impactos
  • Con tapa de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Closure Included Sí
Material Polipropileno
Forma Recto, cilíndrico
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 1000 mL
Certificaciones/conformidad EC N°1935/2004, ISO 11137
Color del tapón Blanco
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Blanco
Diámetro (métrico) 101 mm
Altura (métrico) 130 mm
Incluye Tapón roscado de doble cierre de polipropileno blanco
Cantidad 80/Caja