Learn More
Gosselin™ Recipiente recto, montado, estéril
Beschreibung
- Polipropileno (PP) virgen transparente y resistente a roturas
- Tapón de rosca a prueba de fugas de polietileno con reborde interior
- Esterilizado mediante radiación gamma conforme a la norma SAL 10-3
- Montado en línea para evitar la contaminación y envuelto en bandejas
- Los recipientes se producen con equipos de alta tecnología utilizando la tecnología de moldeo y múltiples inspecciones de producción
- Materias primas conformes con las directivas europeas, incluida la ausencia de metales pesados, la compatibilidad de alimentos y los dispositivos médicos para el diagnóstico in vitro
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Recipiente premontado |
| Closure Included | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Recto, cilíndrico |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 180 mL |
| Color del tapón | Blanco |
| Material del cierre | LDPE |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Color | Transparente |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?