Learn More
Corning™ Cubiertos estériles
Descripción
- Cubiertos de poliestireno (PS) resistente
- Gama completa
- Manipulación de muestras estériles, bolsa única
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cuchara |
| Material | Poliestireno |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 4,9 in |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tamaño | Grande |
| Esterilidad | Estériles |
| Volumen (imperial) | 0,067 oz |
| Volumen (métrico) | 2 mL |