Learn More
Corning™ Cubiertos estériles
Código de producto. 11713114
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cuchara
cuchilla
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
175 mm
Cantidad:
1000/caja
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Longitud (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
11713114 Cuchara 150 mm 1000/caja paquete de 1000
11718623 cuchilla 175 mm 1000/caja paquete de 1000
11847363 Cuchara 125 mm 1000/caja 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11713114 Proveedor Corning™ N.º de proveedor CUIG01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00€
    509.43€ / paquete de 1000
    Ahorro 230.57€
    31% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Envasados individualmente en bolsas con cremallera a prueba de manipulación. Los cubiertos estériles Gosselin™ le ayudarán a manejar muestras primarias con riesgos limitados de contaminación cruzada.
  • Cubiertos de poliestireno (PS) resistente
  • Gama completa
  • Manipulación de muestras estériles, bolsa única
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cuchara
Material Poliestireno
Color Blanco
Longitud (imperial) 5,9 in
Longitud (métrico) 150 mm
Cantidad 1000/caja
Tamaño Pequeño
Esterilidad Estériles
Volumen (imperial) 0,27 oz
Volumen (métrico) 8 mL