Learn More
Gosselin™ Recipientes rectos con tapón con bisagras
Código de producto. 11793144
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
45 mL
50 mL
90 mL
300 mL
Color del tapón:
Azul
Natural
Cantidad:
240/Paq.
350/Paq.
650/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 350
paquete de 650
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Cantidad Tamaño de la unidad
11793144 300 mL Natural 240/Paq. paquete de 240
12622135 300 mL Azul 240/Paq. paquete de 240
11713154 45 mL Natural 650/Paq. paquete de 650
11723154 50 mL Natural 650/Paq. paquete de 650
12672125 50 mL Azul 650/Paq. paquete de 650
11743154 90 mL Natural 350/Paq. paquete de 350
11753154 90 mL Azul 350/Paq. paquete de 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11793144 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor FL30001
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento seguro, con volumen optimizado para muestras de leche. Los recipientes rectos Gosselin™ con tapón con bisagra se han fabricado con poliestireno transparente o azul.
  • Resistentes a impactos
  • Tapón con bisagras autoestable
  • Con o sin área de escritura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Closure Included Sí
Graduated Sí
Material Polipropileno
Forma Recto, cilíndrico
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 300 mL
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Color del tapón Natural
Tipo de tapón Tapón con bisagras
Color Natural
Diámetro (métrico) 75 mm
Altura (métrico) 88 mm
Incluye Tapón de polipropileno natural con bisagras
Cantidad 240/Paq.