Learn More
Gosselin™ Recipientes cónicos
Description
- Resistentes a impactos
- Graduaciones moldeadas en el exterior en recipientes transparentes; graduaciones internas moldeadas en recipientes blancos
- Tapa a presión de polietileno
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Recipiente |
| Closure Included | Sí (sin ensamblar) |
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cónico, cilíndrico |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 400 mL |
| Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004 |
| Color del tapón | Natural |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Show More |