Learn More
Gosselin™ Cestillos de polipropileno con asa
Código de producto. 11753264
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3000 mL
5700 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 45
paquete de 75
paquete de 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11753264 3000 mL paquete de 80
11743264 - paquete de 20
11762525 - paquete de 10
11719535 - paquete de 75
11733264 5700 mL paquete de 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11753264 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor JT3001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    186.69€ / paquete de 80
    Ahorro 107.31€
    36% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente opción para almacenamiento general en el laboratorio. Los cestillos de polipropileno con asa Gosselin™ se han fabricado con plástico de polipropileno de color blanco.
  • No estériles
  • Asa de transporte práctica
  • Tapón de cierre con precinto de seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 3000 mL
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Color Blanco
Diámetro inferior (métrico) 172 mm
Diámetro exterior (métrico) 184 mm
Diámetro del área superior (métrico) 200 mm
Altura (métrico) 139 mm
Incluye Tapas, asas y tapón a presión
Cantidad 80 paq.