Learn More
Gosselin™ Tubos de base redonda de polipropileno Gosselin™ de 10 ml
Descripción
- Polipropileno de color natural
- Capacidad nominal de 10 ml
- Certificados según EC N°1935/2004, ISO 11137 : Cero
- Sin tapón/tapa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 11137 |
| Material del cierre | Ning. |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Para usos clínicos, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
| Envase | Bolsa de 250 |
| Cantidad | Cartón de 1250 |
| Con reborde | No |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |