Learn More
Gosselin™ Pipeta de transferencia, PE
Código de producto. 12367447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5000/caja
Tamaño de la unidad:
5000 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12367447 5000/caja 5000 PCS
1 options
Código de producto. 12367447 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor PAS300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    203.51€ / paquete de 5000
    Ahorro 13.49€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para transferencias de líquidos de pequeño volumen. Las pipetas de transferencia Gosselin™, PE están fabricadas de polietileno y graduadas para una medición cómoda.
  • Construcción de polietileno
  • Graduados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Cantidad 5000/caja
Tipo de empaquetado 500/caja
Color Natural
Volumen (métrico) 3 ml
Longitud (métrico) 150 mm