Learn More
Corning™ Placa de Petri con ventilación Gosselin™
Description
Placa de Petri de poliestireno redonda
- Un compartimento
- Incluye 3 orificios de ventilación
- Diámetro de parte inferior: 88mm
- Diámetro de la tapa: 92mm
- Las materias primas cumplen con la norma CE N°1935/2004
- Nivel garantizado de esterilización según ISO 11137: Aséptico
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 11137, CE 1935/2004 |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | ISO 11137: Aséptico |
| Tipo | Placa de Petri |
| Número de pocillos | 1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para microbiología, cultivo celular, germinación |
| Envase | Bolsas de 28 |
| Show More |