Learn More
Gosselin™ Tubos de base plana, PS
Código de producto. 11773303
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11773303 Poliestireno 500 PCS
1 options
Código de producto. 11773303 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor FLY3502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.95€
    77.24€ / paquete de 500
    Ahorro 7.71€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelentes tubos de almacenamiento de uso general con tapón de cierre. Tubos de base plana Gosselin™ con poliestireno con una base plana para facilitar su soporte independiente.
  • Fabricado con poliestireno
  • Translúcido
  • Fondo plano para soporte independiente
  • Cierre con tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 35 ml
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Altura (métrico) 95 mm
Material Poliestireno
Tipo Tubo